1555005
USP
Prednisolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prednisolone
fabricante / nombre comercial
USP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Prednisolone
- Prednisolone Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Prednisolone Sodium Phosphate
- Dexamethasone Oral Solution
- Tetracycline Hydrochloride, Novobiocin Sodium, and Prednisolone Tablets
- Prednisolone Oral Solution
- Prednisolone Tablets
- Prednisolone Sodium Phosphate Injection
- Prednisolone Sodium Phosphate Ophthalmic Solution
- Hydrocortisone Gel
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)