1546489
USP
Poli(etilenglicol)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
PEG
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
polyethylene glycol
mol peso
Mw 950-1050
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138.6 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)