1502009
USP
Penicillin G benzathine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Penicillin G benzathine tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
penicillin & derivatives
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
S6[C@H]7N([C@H](C6(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]7NC(=O)Cc8ccccc8.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]4NC(=O)Cc5ccccc5.N(CCNCc2ccccc2)Cc1ccccc1.O.O.O.O
InChI
1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2.4H2O/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;;;;/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2;4*1H2/t2*11-,12+,14-;;;;;/m11...../s1
Clave InChI
WIDKTXGNSOORHA-CJHXQPGBSA-N
Descripción general
Aplicación
- Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine Injectable Suspension
- Penicillin G Benzathine Injectable Suspension
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)