1494942
USP
Pantoprazole Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6,6′-Bis(difluoromethoxy)-2,2′-bis[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H,1′H-5,5′-bibenzimidazolyl
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pantoprazole
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)