1485001
USP
Oxybenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, Oxybenzone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oxybenzone
fabricante / nombre comercial
USP
bp
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
Clave InChI
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
- Dong Quai Root
- Dong Quai Root Powder
- Oxybenzone
- Sichuan Lovage Rhizome
- Sichuan Lovage Rhizome Powder
- St. John′s Wort Flowering Top
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)