1478425
USP
Olopatadine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(11Z)-11-[3-( Dimethyloxidoamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Olopatadine N-oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
olopatadine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- Olopatadine Hydrochloride
- Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)