1463246
USP
Nicardipine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3-{2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl}-5-methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine 3,5-dicarboxylate oxalate
About This Item
Productos recomendados
familia API
nicardipine
envase
pkg of 20 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)