1448005
USP
Morphine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Morphine sulfate salt pentahydrate, Morphine hemi[sulfate pentahydrate]
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
morphine
fabricante / nombre comercial
USP
control farmacológico
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35.CN6CC[C@]78[C@H]9Oc%10c(O)ccc(C[C@@H]6[C@@H]7C=C[C@@H]9O)c8%10
InChI
1S/2C17H19NO3.H2O4S.5H2O/c2*1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;1-5(2,3)4;;;;;/h2*2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;(H2,1,2,3,4);5*1H2/t2*10-,11+,13-,16-,17-;;;;;;/m00....../s1
Clave InChI
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Información sobre el gen
human ... OPRM1(4988)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Morphine Sulfate Injection
- Morphine Sulfate Compounded Suppositories
- Morphine Sulfate Compounded Injection
- Morphine Sulfate Extended-Release Capsules
- Morphine Sulfate Compounded Oral Solution
- Dihydrocodeine Bitartrate
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)