1437461
USP
Methyl salicylate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methyl salicylate
fabricante / nombre comercial
USP
mp
96-99 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-4-8(11)7(5-6)10(13)15-2/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
ALBUJVBOIXVVLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
242.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
117 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)