1409604
USP
Methenamine mandelate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Hexamethylenetetramine mandelate salt, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methenamine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3.OC(C(O)=O)c4ccccc4
InChI
1S/C8H8O3.C6H12N4/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6;1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-5,7,9H,(H,10,11);1-6H2
Clave InChI
UXNFIJPHRQEWRQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Methenamine Mandelate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
250 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)