1379265
USP
Melengestrol Acetate Related Compound A hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
17-Hydroxy-16-methylenepregna-4-ene-3,20-dione 17-acetate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
melengestrol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O([C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)CC2)CC1=C)C)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-21-19-7-6-17-13-18(27)8-10-22(17,4)20(19)9-11-23(21,5)24(14,15(2)25)28-16(3)26/h13,19-21H,1,6-12H2,2-5H3/t19-,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Clave InChI
XSNMCQGNVPSIQM-CKOZHMEPSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)