1374306
USP
Magnesium salicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Magnesium salicylate tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
magnesium salicylate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Mg+2].[O-]c2c(cccc2)C(=O)O.[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.O.O.O.O
InChI
1S/2C7H6O3.Mg.4H2O/c2*8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;;;;/h2*1-4,8H,(H,9,10);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)