1370702
USP
Loxapine succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Loxapine succinate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
loxapine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CN(CC1)CCN1C2=NC3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=C(Cl)C=C4.OC(CCC(O)=O)=O
InChI
1S/C18H18ClN3O.C4H6O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
YQZBAXDVDZTKEQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)