Merck
1365000
USP
Levotiroxina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
L-Tiroxina, 3,3′,5,5″-Tetrayodo-L-tironina, 3-[4-(4-Hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]-L-alanina, T4
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H2(I)2OC6H2(I)2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
776.87
Beilstein/REAXYS Number:
2228515
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
levothyroxine
manufacturer/tradename
USP
mp
223 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
InChI key
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Levothyroxine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Levothyroxine Sodium
  • Levothyroxine Sodium Tablets
  • Levothyroxine Sodium Oral Powder
  • Liothyronine Sodium
  • Thyroid
  • Thyroid Tablets
  • Liothyronine Sodium Tablets
Biochem/physiol Actions
La L-tiroxina (T4) y la triyodo-L-tironina (T3) son hormonas que contienen yodo producidas a partir de la tiroglobulina en las células foliculares tiroideas. La estimulación de la tasa metabólica y la regulación del crecimiento y el desarrollo por esas hormonas parece deberse a sus efectos sobre la transcripción del ADN y, por tanto, la síntesis de proteínas.
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Levothyroxine Sodium
United States Pharmacopeia, 45(2) (2020)
Levothyroxine Sodium Tablets
United States Pharmacopeia, 39(1), 3418-3418 (2023)
Michaela Granfors et al.
Obstetrics and gynecology, 124(1), 10-15 (2014-06-06)
To evaluate the efficacy of a targeted thyroid testing approach during pregnancy in clinical practice. This is a retrospective cohort study performed within Uppsala County, Sweden. Data were derived from the population-based Uppsala Biobank of Pregnant Women, in which blood
Shannon E Scratch et al.
Pediatrics, 133(4), e955-e963 (2014-04-02)
Preterm infants commonly have transient hypothyroxinemia of prematurity after birth, which has been associated with deficits in general intellectual functioning, memory, attention, and academic achievement. However, research has predominantly focused on thyroxine levels in the first 2 weeks of life
Steffen Mayerl et al.
The Journal of clinical investigation, 124(5), 1987-1999 (2014-04-03)
Allan-Herndon-Dudley syndrome (AHDS), a severe form of psychomotor retardation with abnormal thyroid hormone (TH) parameters, is linked to mutations in the TH-specific monocarboxylate transporter MCT8. In mice, deletion of Mct8 (Mct8 KO) faithfully replicates AHDS-associated endocrine abnormalities; however, unlike patients