Key Documents
1304016
USP
Heparina sódica para análisis
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Heparina sodium
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
heparin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La heparina sódica es la sal sódica de los glucosaminoglucanos sulfatados presentes en los tejidos de mamíferos, con propiedades que pueden evitar la coagulación de la sangre. Generalmente se obtiene de la mucosa intestinal u otros tejidos adecuados de los mamíferos domésticos utilizados para la alimentación humana. La heparina sódica suele administrarse para la prevención de la trombosis venosa profunda en pacientes médicos y quirúrgicos.
El patrón de referencia de la heparina sódica para valoración USP se proporciona según lo publicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Heparin sodium for assays USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Anticoagulant Heparin Solution
  • Heparin Sodium
  • Antithrombin III Human
  • Protamine Sulfate
Other Notes
Este producto es parte del programa USP Biologics.
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Heparin-induced hyperkalemia
Edes T E and Sunderrajan E V
Archives of Internal Medicine (1985)
Antithrombin III Human
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 355-355 (2022)
Anticoagulant Heparin Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 2194-2194 (2019)
?208? Anti-factor Xa and anti-factor IIa assays for unfractionated and low molecular weight heparins
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(2), 6611-6611 (2020)
Protamine Sulfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(1), 3757-3757 (2017)