1235106
USP
Emtricitabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(−)-2′3′-Dideoxy-5-fluoro-3′-thiacytidine, (2R,5S)-4-Amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, FTC
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
emtricitabine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC1=CN(C(=O)N=C1N)[C@H]2O[C@H](SC2)CO
InChI
1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m0/s1
Clave InChI
XQSPYNMVSIKCOC-NTSWFWBYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)