Key Documents
1234307
USP
Éster etílico del ácido eicosapentaenoico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Éster etílico del ácido cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico, Etil-icosapentato
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H34O2
Número de CAS:
Peso molecular:
330.50
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
eicosapentaenoic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
InChI key
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia de la USP del éster etílico del ácido eicosapentaenoico, adecuado para utilizar en pruebas y análisis farmacopeicos especificados en la USP.
También se utiliza en la preparación de una disolución patrón para el análisis y perfilado de ácidos grasos omega utilizando cromatografía de gases junto con un detector de ionización de llama (GC-FID) de acuerdo con las siguientes monografías y capítulos generales de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP):
  • Omega-3-AcidEthyl Esters Capsules
  • 〈401〉 Fats and fixed oils
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento ni curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
?401? Fats and fixed oils
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(6) (2022)
Omega-3-Acid Ethyl Esters Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 3253-3253 (2018)