1163184
USP
Dantrolene Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-(4-Nitrophenyl)furfural, 5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dantrolene
fabricante / nombre comercial
USP
mp
204-206 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
Clave InChI
RTSOJVJDKNKNFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)