1154503
USP
Cyclobenzaprine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,e]cycloheptatriene hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
familia API
cyclobenzaprine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
Clave InChI
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Amitriptyline Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Cyclobenzaprine Hydrochloride Tablets
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)