1148500
USP
Copovidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
copovidone
fabricante / nombre comercial
USP
temperatura de transición
Tg 64 °C
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
Clave InChI
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)