1107004
USP
Chloramphenicol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
D-(−)-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-β-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, D-(−)-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-4-nitrophenethyl]acetamide, Chloromycetin
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chloramphenicol
fabricante / nombre comercial
USP
mp
149-153 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Descripción general
Aplicación
- Chloramphenicol
- Chloramphenicol Injection
- Chloramphenicol Capsules
- Chloramphenicol Tablets
- Chloramphenicol Sodium Succinate
- Chloramphenicol Ophthalmic Ointment
- Chloramphenicol Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Chloramphenicol Sodium Succinate for Injection
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Modo de resistencia: Acetilación por cloranfenicol-acetiltransferasa (gen cat).
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)