1087031
USP
Tribasic calcium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tribasic calcium phosphate
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
USP
mp
1100 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Clave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)