1036959
USP
Anise oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Anise seed oil
About This Item
Productos recomendados
familia API
anise oil
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.554 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
densidad
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)