Y0002362
Riboflavin sodium phosphate for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt, Riboflavin Sodium phosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
riboflavin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
Clave InChI
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)