Y0002290
Chenodeoxycholic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Chenodeoxycholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α-diol, Chenodiol
About This Item
Productos recomendados
manufacturer/tradename
EDQM
mp
165-167 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)