Y0002217
Betiatide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-[2-(Benzoylthio)acetyl]glycylglycine
About This Item
Productos recomendados
familia API
betiatide
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(CC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O5S/c16-10(15-7-12(18)19)6-14-11(17)8-21-13(20)9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)
Clave InChI
WTHKHPVEXPPSMT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)