Y0002158
Pyrantel impurity C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thenaldehyde
About This Item
Productos recomendados
familia API
pyrantel
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clave InChI
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)