Y0002147
Mercaptopurine impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Hypoxanthine, 6-Hydroxypurine
About This Item
Productos recomendados
familia API
mercaptopurine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Clave InChI
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)