Y0002092
Regorafenib impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
33,72-Difluoro-N,N′-dimethyl-5-oxo-2,8-dioxa-4,6-diaza-1(4),9(4)-dipyridina-3(1,4),7(1,4)-dibenzenanonaphane-12,-92-dicarboxamide
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
regorafenib
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)