PHL89584
(−)-Bornyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
vapor pressure
0.6 mmHg ( 20 °C)
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
manufacturer/tradename
PhytoLab
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChI key
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
185.0 - 194.0 °F
flash_point_c
85 - 90 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)