Merck
PHL89544
Isoliquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,2′,4′-Trihydroxychalcone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
256.25
Beilstein:
1914296
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
Clave InChI
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)