Merck
PHL89506
Delphinidin 3-galactoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Delphinidin 3-O-β-D-galactoside chloride, Delphinidin 3-O-β-D-galactopyranoside, Delphinidin 3-galactoside chloride, Empetrin chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21ClO12
Número de CAS:
Peso molecular:
500.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17+,18+,19-,21-;/m1./s1
Clave InChI
ZJWIIMLSNZOCBP-KGDMUXNNSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)