PHL89280
Silybin (A + B mixture)
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Silybin, (2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-hydroxymethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl]chroman-4-one, Silibinin
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)C2Oc3cc(ccc3OC2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20?,23-,24?,25+/m0/s1
Clave InChI
SEBFKMXJBCUCAI-DBMPWETRSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?