PHL86547
Microhelenin C
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
11,13-Dihydrohelenalin tiglate, 6-O-Tigloyl 11,13-dihydrohelenalin, Tigloylplenolin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26O5
Número de CAS:
Peso molecular:
346.42
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?