Merck
PHL86064
Salicortin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O10
Número de CAS:
Peso molecular:
424.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@H]1OC2=C(COC([C@]3(O)C=CCCC3=O)=O)C=CC=C2)CO)O)O
InChI
1S/C20H24O10/c21-9-13-15(23)16(24)17(25)18(30-13)29-12-6-2-1-5-11(12)10-28-19(26)20(27)8-4-3-7-14(20)22/h1-2,4-6,8,13,15-18,21,23-25,27H,3,7,9-10H2/t13-,15-,16+,17-,18-,20?/m1/s1
Clave InChI
CZDNLUMNELLDDD-QZFWYPLZSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)