PHL85726
Cirsimarin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyflavone 4′-glucoside, Cirsimaretin, Cirsimaritin 4′-glucoside, Cirsitakaoside
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(c(c(c4)OC)OC)O
InChI
1S/C23H24O11/c1-30-15-8-14-17(19(27)22(15)31-2)12(25)7-13(33-14)10-3-5-11(6-4-10)32-23-21(29)20(28)18(26)16(9-24)34-23/h3-8,16,18,20-21,23-24,26-29H,9H2,1-2H3/t16-,18-,20+,21-,23-/m1/s1
Clave InChI
RETJLKUBHXTIGH-FZFRBNDOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)