PHL84267
Tubuloside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
O=C(C)O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@@H](CO[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]1OCCC5=CC(O)=C(O)C=C5
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)