Merck
PHL84261
Steviol 19-glucoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40O8
Número de CAS:
Peso molecular:
480.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC(=O)[C@]2([C@@H]3[C@]([C@H]4[C@]5(C[C@@](CC4)(C(=C)C5)O)CC3)(CCC2)C)C
InChI
1S/C26H40O8/c1-14-11-25-9-5-16-23(2,17(25)6-10-26(14,32)13-25)7-4-8-24(16,3)22(31)34-21-20(30)19(29)18(28)15(12-27)33-21/h15-21,27-30,32H,1,4-13H2,2-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20-,21+,23-,24-,25-,26+/m1/s1
Clave InChI
OQPOFZJZPYRNFF-CULFPKEHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)