PHL84221
Hosenkoside B
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@@H]([C@H]([C@@]7(CO[C@H](CC7)[C@@H](CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)CC6)O)CC5)C)(CC4)C)(CC3)C)(CO)C
Clave InChI
GBXXXUUAOFPGRP-FLOLCGAJSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)