Merck
PHL84142
Cimicifugic acid B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2R,3S)-2-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-2-hydroxy-3-[[(2E)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]butanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20O11
Número de CAS:
Peso molecular:
448.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@@H]([C@](O)(Cc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)O
InChI
1S/C21H20O11/c1-31-16-6-3-11(8-15(16)24)4-7-17(25)32-18(19(26)27)21(30,20(28)29)10-12-2-5-13(22)14(23)9-12/h2-9,18,22-24,30H,10H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/b7-4+/t18-,21-/m1/s1
Clave InChI
YVHLLZXSGPDXOA-ZHBFVYIWSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)