PHL83996
Corydaline
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N21[C@H]([C@H](c4c(c(c(cc4)OC)OC)C2)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C22H27NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-11,13,21H,8-9,12H2,1-5H3/t13-,21+/m0/s1
Clave InChI
VRSRXLJTYQVOHC-YEJXKQKISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)