PHL83903
Rhapontigenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Pontigenin, Prontigenin, Protigenin, Rhapontin aglycone, Rhapontin genin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C)c1c(cc(cc1)\C=C\c2cc(cc(c2)O)O)O
InChI
1S/C15H14O4/c1-19-15-5-4-10(8-14(15)18)2-3-11-6-12(16)9-13(17)7-11/h2-9,16-18H,1H3/b3-2+
InChI key
PHMHDRYYFAYWEG-NSCUHMNNSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)