PHL83543
Sciadopitysin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,4′′′,7-Trimethylamentoflavone, 5,7-Dihydroxy-8-(5-(5-hydroxy-7-methoxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, Amentoflavone-7,4′,4”′- trimethylether
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)OC)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)OC)O)OC)O)O
InChI
1S/C33H24O10/c1-39-18-7-4-16(5-8-18)27-15-25(38)32-23(36)13-22(35)30(33(32)43-27)20-10-17(6-9-26(20)41-3)28-14-24(37)31-21(34)11-19(40-2)12-29(31)42-28/h4-15,34-36H,1-3H3
Clave InChI
YCXRBCHEOFVYEN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)