Merck
PHL83259
Negundoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(1S,4aS,7S,7aS)-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-7-hydroxy-1-[[2-O-(4-hydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-7-methyl-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 2′-p-Hydroxybenzoyl mussaenosidic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28O12
Número de CAS:
Peso molecular:
496.46
Beilstein:
5191699
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3OC(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C23H28O12/c1-23(31)7-6-12-13(19(28)29)9-32-21(15(12)23)35-22-18(17(27)16(26)14(8-24)33-22)34-20(30)10-2-4-11(25)5-3-10/h2-5,9,12,14-18,21-22,24-27,31H,6-8H2,1H3,(H,28,29)/t12-,14-,15-,16-,17+,18-,21+,22+,23+/m1/s1
Clave InChI
RFCSGMIUBXUYSE-KLZCBZFCSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)