PHL82674
4′,5,7-Trihydroxy-3,3′,6,8-tetramethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
O1c2c(c(c(c(c2OC)O)OC)O)C(=O)C(=C1c3cc(c(cc3)O)OC)OC
InChI
1S/C19H18O9/c1-24-10-7-8(5-6-9(10)20)15-18(26-3)13(22)11-12(21)17(25-2)14(23)19(27-4)16(11)28-15/h5-7,20-21,23H,1-4H3
Clave InChI
DEQJJTUOVGHXHW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)