PHL82590
3-Methyl ellagic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-O-Methylellagic acid, 2,3,7-Trihydroxy-8-methoxy-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 2,7,8-Trihydroxy-3-methoxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, Ellagic acid 3-methyl ether
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc1c2-c34
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)