Merck
PHL82484
Bavachinin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′-Hydroxy-7-methoxy-6-(3-methyl-2-butenyl)flavanone, 7-O-Methylbavachin, Bavachinin A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O4
Número de CAS:
Peso molecular:
338.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc2O[C@@H](CC(=O)c2cc1C\C=C(\C)C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O4/c1-13(2)4-5-15-10-17-18(23)11-20(14-6-8-16(22)9-7-14)25-21(17)12-19(15)24-3/h4,6-10,12,20,22H,5,11H2,1-3H3/t20-/m0/s1
Clave InChI
VOCGSQHKPZSIKB-FQEVSTJZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)