PHL82240
(+)-Pulegone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
manufacturer/tradename
PhytoLab
bp
223-224 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?