PHL80608
Oxypaeoniflorin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3(C)C4(O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5)[C@@]1(COC(C6=CC=C(O)C=C6)=O)[C@@]([H])(C4)[C@@](O)(C3)O2
InChI
1S/C23H28O12/c1-20-8-22(30)13-6-23(20,33-18-16(28)15(27)14(26)12(7-24)32-18)21(13,19(34-20)35-22)9-31-17(29)10-2-4-11(25)5-3-10/h2-5,12-16,18-19,24-28,30H,6-9H2,1H3
InChI key
FCHVXNVDFYXLIL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)