PHL80543
Tectoridin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Shekanin, Tectorigenin 7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC4=O)=C4C(O)=C2OC)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C22H22O11/c1-30-21-14(32-22-20(29)19(28)17(26)15(8-23)33-22)7-13-16(18(21)27)11(25)6-12(31-13)9-2-4-10(24)5-3-9/h2-7,15,17,19-20,22-24,26-29H,8H2,1H3/t15-,17-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI key
GCLAFEGUXXHIFT-IWLDQSELSA-N
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)